EP5804717007
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer, Falcon & micro test tubes 15 mL Falcon, pack of 2 ea
Größe auswählen
CHF 182.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 182.00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds standard, Vacutainer, Falcon & micro test tubes 15 mL Falcon
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804717007
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 100 mL rectangular bucket
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)