Merck
EP5804712005
Eppendorf® Aerosol-tight caps
for 100 ml rectangular buckets, set of 2 ea
Größe auswählen
2 EA
CHF 144.00
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 144.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.82
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
for 100 ml rectangular buckets
Verpackung
set of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804712005
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)