Merck
EP5409711008
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor, aerosol-tight
aerosol-tight
Synonym(e):
Lid for Eppendorf(R) FA-45-48-11 Rotor
Größe auswählen
1 EA
CHF 297.00
CHF 297.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 297.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.82
CHF 297.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Leistungsmerkmale
aerosol-tight
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5409711008
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5427 R
for use with 5427
Allgemeine Beschreibung
  • Replacement rotor lids
  • Aerosol-tight and aluminum lids available
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)