Merck
EP5810724007
Eppendorf® Aerosol-tight lid
for 500 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
Größe auswählen
2 EA
CHF 212.00
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 212.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.82
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
for 500 mL rectangular bucket
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5810724007
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5810 R
for use with 5810
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)