Merck
EP5452720008
Eppendorf® Rotor F45-12-11
for 5453 plus
Größe auswählen
1 EA
CHF 310.00
CHF 310.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 310.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
CHF 310.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
to hold 12 x 1.5/2.0 mL tubes
for 5453 plus
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5452720008
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)