EP5427743006
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 90 - 110 mm tube, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
Größe auswählen
CHF 113.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 113.00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 1 x 90 - 110 mm tube, large rotor bore
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427743006 (Global)
Parameter
7,129 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
13 mm
Kompatibilität
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)