EP5405000646
Eppendorf® Centrifuge 5425
knob control, without rotor, AC/DC input 120 V
Synonym(e):
Bench Centrifuge, Eppendorf Rotor, Laboratory Centrifuge
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
120 V AC, US 3-pin plug
Leistungsmerkmale
CSA approved
knob control
without rotor
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5405000646
Parameter
15060 rpm speed (Max Speed )
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kapazität
10 x 5.0 mL(max rotor capacity)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)