EP4926000050
Eppendorf® Reference® 2 Variable Volume Pipettor
8-channel, incl. epT.I.P.S.® Box, volume 30-300 μL, orange
Synonym(e):
Eppendorf Reference Pipette
Größe auswählen
CHF 1’140.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 1’140.00
Empfohlene Produkte
Materialien
orange
Leistungsmerkmale
8-channel
mechanical
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 4922000056 (Global)
Volumen
30-300 μL
Allgemeine Beschreibung
These levels of security make the Reference 2 ideal for use with precious liquids, or in any application requiring extremely high levels of accuracy. When there can be no compromise on quality and reproducability, Eppendorf′s new Reference 2 is an ideal instrument for these liquid handling applications.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)