Merck
EP0030108051
Eppendorf® DNA-LoBind-Röhrchen
capacity 1.5 mL, PCR clean, withstand, 30,000 x g, pack of 250 ea (5 x 50EA)
Synonym(e):
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
Materialien
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations
neck thread Push fit
Verpackung
pack of 250 ea (5 x 50EA)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030108051
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
1.5 mL
Bindungsart
low binding surface
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Eppendorf® LoBind-Material gewährleistet eine optimierte Probenrückgewinnung und somit bessere Testergebnisse.
  • Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um das Risiko von Probeninterferenzen zu minimieren.
  • Chargenzertifizierter Reinheitsstandard „PCR clean“: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren.
  • Erhältlich in Röhrchenformaten zur einfachen Skalierung.
  • Präzisionsdeckeldichtung für minimale Verdunstungsraten im Röhrchenformat.
  • Bemessen bis zu einer Zentrifugationsgeschwindigkeit von bis zu 30.000 × g für molekularbiologische Anwendungen.
Signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG