Merck
EP3880000305
Transfer Rack
Holds Eppendorf® SmartBlock 1.5 mL and Eppendorf® SmartBlock 2.0 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
24 microtubes (0.5 mL)
Holds 24 x 0.5 mL tubes
Holds Eppendorf® SmartBlock 1.5 mL and Eppendorf® SmartBlock 2.0 mL
ThermoMixer C annd ThermoStat C
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 3880000305 (Global)
Parameter
-96 °C temp. range (121 °C)
Allgemeine Beschreibung
  • Holds up to 24 microtubes (1.5 mL or 2.0 mL) for easy transfer of multiple vessels in parallel
  • Convenient transfer of up to 24 hot vessels without burning the fingers
  • Temperature range from -96 °C to 121 °C for broad flexibility
  • Limited to ThermoMixer C annd ThermoStat C
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)