Merck
EP0030108531
Eppendorf® Protein-LoBind-Röhren
capacity 25 mL, PCR clean, cap (snapTec), speed 14,000 x g rpm, pkg of 200 ea (5 bags x 40 tubes)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cap (snapTec)
conical bottom
polypropylene
Beschreibung
withstand 17,000xg
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
PCR clean
RNase free
graduations: no
lid
Verpackung
pkg of 200 ea (5 bags x 40 tubes)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030108531
Parameter
14,000 x g rpm speed
Kapazität
25 mL
Farbe
colorless
Eignung
suitable for PCR
suitable for molecular biology
Bindungsart
Protein low binding
Allgemeine Beschreibung
Verhindern Sie, dass beim Zentrifugieren, Inkubieren und Lagern wertvollen Proben verloren gehen. Verlassen Sie sich auf den ausgezeichneten Schutz durch den aufklappbaren Safe-Lock-Deckel. In das Design ist unsere gesamte Erfahrung aus 50 Jahren kontinuierlicher Optimierung und Entwicklung eingeflossen. Vertrauen Sie auf die originalen Eppendorf-Safe-Lock-Röhrchen, denn Ihre Proben verdienen nur das Beste.
Protein LoBind Tubes, SnapTec cap, Protein LoBind, 25 mL, PCR clean, colorless, 200 tubes (5 bags × 40 tubes)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eppendorf Protein-LoBind-Röhrchen wurden speziell zur Sicherstellung einer maximalen Proteinrückgewinnung entwickelt.
  • Eppendorf LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results
  • Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference
  • Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
  • Available in tube, microplate, and deepwell plate formats for easy-up scaling
  • Precise lid sealing to minimize evaporation
  • Rated up to 14,000_x_g centrifugation speed
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)