Merck
EP0030108450
Eppendorf® Protein-LoBind-Röhren
PCR clean, withstand 18,000 x g, 2.0 mL, pack of 500 ea
Synonym(e):
Eppendorf® Protein LoBind tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.15
Materialien
colorless
conical bottom
Beschreibung
Low retention
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
PCR clean
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030108450
Kapazität
2.0 mL
Eignung
suitable for PCR
Allgemeine Beschreibung
Verhindern Sie, dass beim Zentrifugieren, Inkubieren und Lagern wertvollen Proben verloren gehen. Verlassen Sie sich auf den ausgezeichneten Schutz durch den aufklappbaren Safe-Lock-Deckel. In das Design ist unsere gesamte Erfahrung aus 50 Jahren kontinuierlicher Optimierung und Entwicklung eingeflossen. Vertrauen Sie auf die originalen Eppendorf-Safe-Lock-Röhrchen, denn Ihre Proben verdienen nur das Beste.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eppendorf Protein-LoBind-Röhrchen wurden speziell zur Sicherstellung einer maximalen Proteinrückgewinnung entwickelt.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)