Merck
EP0030076257
Eppendorf® Empty Box 2.0 for epT.I.P.S.® Reloads
for tips 1000 – 1,250 µL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
for tips 1000 – 1,250 µL
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030076257
Volumen
1000—1250 μL
Allgemeine Beschreibung
epT.I.P.S.® Box 2.0 for epT.I.P.S.® Reloads, empty box, does not include tips, Eppendorf Quality, 1,000 – 1,250 µL
Anwendung
General liquid handling
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • epT.I.P.S.® Box 2.0 – empty reusable boxes for tip volumes of 10 µL - 5 mL
  • epT.I.P.S.® Box 2.0 – all three sizes are availabe in Eppendorf Quality
  • Autoclavable at 121 °C (20 min.) for subsequent use
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)