Merck
EHU017341
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NIM1K
Größe auswählen
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum10. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum10. April 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ACAGCTCACGGCTTAGAGGAAGGTTCATCTAAATAAAGGCCGGCTAAAGTGACATTGCAGGGATTAAATCCTTCTTTGGCTGCCTGTGTGACCAGAAGGCTTATTTGCAAGTTTCTTCTTTCCTGGGGTCCAGATTATTAGGTCTCCAGCGCCCTGCAGCTTGACAGAAAGAGAAGCATGAAATGAAGGTCAGAGATGAGATCCCGCAGCAGGGACGTGGGGGCCTCCCAGGGGCATTTACGCACCAGAGTGCAAGATTCTCTGGCCATCAAGGGAAATAGCAAACAGAAGCCTTTGTCCTGGGGCACAGCCACCTACCACAAAGCATCAGACTCCACGTCTGGCCAGAAAGTTCCTGGAGTCCCATCAGGCCAGTGGGTATGTAACATGTGCCTAATTGTACAGCTAGAGCCTGCAAGTTCAACGTGAGGGAAGGTGGGAAATGTCTTGAGTGAGGCGAGCAGCTCCTGGCTGGGCTGGGCAGACTCAGCTACCACGTTCACTGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)