MAB1622
Anti-Spectrin alpha chain (nonerythroid) Antibody, clone AA6
clone AA6, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
(ALPHA)II-SPECTRIN, Alpha-II spectrin, Fodrin alpha chain, Spectrin, non-erythroid alpha chain, non-erythrocytic spectrin alpha, spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 (alpha-fodrin), Fodrin α
Größe auswählen
CHF 557.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 557.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AA6, monoclonal
Speziesreaktivität
pig, guinea pig, rabbit, mouse, chicken, rat, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Eignung
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPTAN1(6709)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelett
A 1:200-1:400 dilution of a previous lot was used in immunohistochemistry.
Does not work on paraffin sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Chromatin Immunopreciptiation:
A previous lot of this antibody was used to immunoprecipitate Spectrin Alpha from chromatin-associated protein extracts derived from normal human, HeLa, FA-A, and transduced FA-A cells (McMahon, L.W., et al. (1999). J. Biological Chem. 274:32904-32908).
Qualität
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected N-, C- terminal Spectrin alpha/Fodrin alpha on 10 μg of staurosporine treated HeLa lysates.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa cells treated with staurosporine
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable