Merck
EHU002721
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ERN1
Größe auswählen
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CACAGTGACGCTTCCTGAAACCTTGTTGTTTGTGTCAACGCTGGATGGAAGTTTGCATGCTGTCAGCAAGAGGACAGGCTCAATCAAATGGACTTTAAAAGAAGATCCAGTCCTGCAGGTCCCAACACATGTGGAAGAGCCTGCCTTTCTCCCAGATCCTAATGATGGCAGCCTGTATACGCTTGGAAGCAAGAATAATGAAGGCCTGACGAAACTTCCTTTTACCATCCCAGAATTGGTGCAGGCATCCCCATGCCGAAGTTCAGATGGAATCCTCTACATGGGTAAAAAGCAGGACATCTGGTATGTTATTGACCTCCTGACCGGAGAGAAGCAGCAGACTTTGTCATCGGCCTTTGCAGATAGTCTCTGCCCATCAACCTCTCTTCTGTATCTTGGGCGAACAGAATACACCATCACCATGTACGACACCAAAACCCGAGAGCTCCGGTGGAATGCCACCTACTTTGACTATGCGGCCTCACTGCCTGAGGACGACGTGGACTACAAGATGTCCCACTTTGTGTCCAATGGTGATGGGCTGGTGGTGACTGTGGACAGT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anne-Sophie Michallet et al.
PloS one, 6(10), e25820-e25820 (2011-10-27)
To determine whether the Unfolded Protein Response (UPR) sensors (PERK, ATF6 and IRE-1) can be targeted to promote death of Multiple Myeloma (MM) cells. We have knocked-down separately each UPR stress sensor in human MM cell lines using RNA interference
Xiaoli Hu et al.
Cancer cell international, 20, 250-250 (2020-06-23)
Acute myeloid leukemia (AML) patients with FMS-like tyrosine kinase 3-internal tandem duplication (FLT3-ITD) have a high relapse rate and poor prognosis. This study aims to explore the underlying mechanism of combining Gilteritinib with ATO at low concentration in the treatment
Antonello Storniolo et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2015, 645157-645157 (2015-04-30)
Relative to their normal counterparts, tumor cells generally exhibit a greater "stress phenotype" and express heat shock proteins (Hsp) that represent candidate targets for anticancer therapy. Here we investigated the role of Hsp70 in survival induced by endoplasmic reticulum (ER)
Qun Lai et al.
Yonsei medical journal, 54(6), 1407-1415 (2013-10-22)
To investigate the anti-apoptotic mechanism of leptin in non-small cell lung cancer. The influences of leptin on apoptosis were investigated, analyzing the mechanism that triggers growth of A549 cells. The effects of leptin on cell proliferation were examined by XTT
Xia Sheng et al.
EMBO molecular medicine, 7(6), 788-801 (2015-04-13)
The unfolded protein response (UPR) is a homeostatic mechanism to maintain endoplasmic reticulum (ER) function. The UPR is activated by various physiological conditions as well as in disease states, such as cancer. As androgens regulate secretion and development of the