Fortfahren mit
E6375
Estriol-3-Sulfat Natriumsalz
≥98% (TLC)
Synonym(e):
1,3,5(10)-Oestratrien-3,16α,17β-triol-3-sulfat, 3,16α,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-oestratrien-3-sulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 541.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'150.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H23O6SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.43
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98% (TLC)
CHF 541.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
contains
~30% methylglucamine as stabilizer
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na].[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OS(O)(=O)=O)ccc24
InChI
1S/C18H24O6S.Na.H/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(24-25(21,22)23)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(19)17(18)20;;/h3,5,8,13-17,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3,(H,21,22,23);;/t13-,14-,15+,16-,17+,18+;;/m1../s1
InChI key
NGMCHEUPKPRHNC-XZEIGEQDSA-N
Packaging
Packungsgrösse basiert auf dem Steroidgehalt
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E1253E3625E8750
description
≥98% (TLC)
description
≥97%
description
≥93% (HPLC)
description
powder, ≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97%
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
solubility
ethanol: 0.98-1.02 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)