Wichtige Dokumente
E3906
Anti-Early Endosomal Antigen 1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-EEA1, Anti-Endosome-associated Protein p162, Anti-Zinc Finger FYVE Domain-containing Protein 2
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~160 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of human HeLa cells
western blot (chemiluminescent): 0.2-0.4 μg/mL using whole extract of mouse NIH3T3 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EEA1(8411)
mouse ... Eea1(216238)
rat ... Eea1(314764)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- fluorescent staining
- confocal laser scanning microscopy
- immunoprecipitation
- indirect immunofluorescence microscopy
- fluorescence microscopy
- immunoblotting
- immunofluorescence.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)