Wichtige Dokumente
E1388
β-Endothelial Cell Growth Factor human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
ECGS, β-ECGF
Größe auswählen
CHF 376.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 376.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
β-Endothelial Cell Growth Factor human, β-ECGF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
0.03-0.3 ng/mL ED50/EC50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
predicted mol wt ~17 kDa
Verpackung
pkg of 25 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤1.0 EU/μg protein Endotoxin level (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... VEGFB(7423)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)