Fortfahren mit
E114
EHNA hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, adenosine deaminase inhibitor
Synonym(e):
erythro-9-(2-Hydroxy-3-nonyl)­adenine hydrochloride, erythro-9-Amino-β-hexyl-­α-methyl-9H-purine-9-ethanol hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 385.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 862.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H23N5O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.83
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Storage condition:
desiccated
CHF 385.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
EHNA hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
SMILES string
Cl[H].CCCCCC[C@H]([C@H](C)O)n1cnc2c(N)ncnc12
InChI
1S/C14H23N5O.ClH/c1-3-4-5-6-7-11(10(2)20)19-9-18-12-13(15)16-8-17-14(12)19;/h8-11,20H,3-7H2,1-2H3,(H2,15,16,17);1H/t10-,11+;/m0./s1
InChI key
VVDXNJRUNJMYOZ-VZXYPILPSA-N
Gene Information
General description
EHNA is an adenosine deaminase inhibitor. It possesses antitumor action.
Application
EHNA hydrochloride has been used to treat microexplant culture to examine the direction and the motor responsible for the movement of autophagosomes in axons. It has also been used in nucleoside supplementation to inhibit the breakdown of deoxyadenosine by the enzyme adenosine deaminase.
Biochem/physiol Actions
Adenosine deaminase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
324630H9414G3796
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
solubility
water: 25 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E114-25MG04061833601402
E114-100MG04061832947488