E0758
L(+)-Erythrose
~40%, syrup
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
syrup
Konzentration
~40%
Farbe
light yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4+/m1/s1
InChIKey
YTBSYETUWUMLBZ-DMTCNVIQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves