Wichtige Dokumente
DMN70
GenElute™ Direct mRNA Miniprep Kits
sufficient for 70 purifications
Synonym(e):
GenElute™ Direct mRNA Miniprep Kit, GenElute™ mRNA Kit, Gen Elute
Allgemeine Beschreibung
a mechanical homogenizer. RNase is eliminated during a 10 minute proteinase K digestion. Sodium chloride is added, and polyadenylated RNA is captured on oligo(dT) polystyrene beads during a 10 minute incubation. For further enrichment, RNA may be released from the beads into fresh lysis solution and recaptured with the original beads. After 3 washes in a spin column, purified mRNA is eluted in 100 μl of 10 mM Tris-HCl, pH 7.4.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- mRNA captured on oligo(dT) polystyrene beads in 10 minutes, with no mixing or rocking (Fig. 1)
- Poly (A)+ mRNA isolated from total RNA in 40 minutes (Fig. 2) or 60 minutes directly from cells and tissues (Fig. 3)
- Oligo(dT) polystyrene beads require fewer wash steps
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Nur Kit-Komponenten
- Collection tube 70 ea
- Elution solution 10 mL
- Filtration columns with tubes 70 ea
- Lysis solution 120 mL
- 5 M NaCl 8 mL
- Oligo(dT)-polystyrene beads 2 mL
- Proteinase K 25 mg
- Spin columns with tubes 70 ea
- 40% Glycerol solution 3 mL
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Die Verfügbarkeit von einfachen Verfahren zum Aufreinigen von DNA und RNA hat die Analyse und Charakterisierung des Genoms und der Genexpression in hohem Maß erleichtert. Es besteht eine Anforderung, DNA und RNA schnell und praktisch aus verschiedenen zellulären Quellen, einschließlich Gewebe aus Tier-, Pflanzen- und Bakterienkulturen, zu isolieren.