83913
RNA-Isolationskit
BioUltra, for molecular biology
Synonym(e):
Ribonucleinsäure-Isolations-Kit
Allgemeine Beschreibung
Inhalt: Denaturierungslösung, mit H2O gesättigtes Phenol, β-Mercapto-ethanol, Chloroform:Isoamylalkohol (49:1), 2 M-Natriumacetat, Isopropanol, Anwendungsprotokoll.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Heart, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?