D9631
Dansylsarcosine piperidinium salt
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N2O4S · C5H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?