Fortfahren mit
G9652
Monosialogangliosid GM1 aus Rinderhirn
lyophilized powder, BioXtra, γ-irradiated, ≥95% (TLC)
Synonym(e):
Gangliosid GM1, monosialo
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 160.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.75
CHF 160.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
assay
≥95% (TLC)
form
lyophilized powder
mol wt
~1540
technique(s)
blocking: suitable
impurities
endotoxin, tested
solubility
chloroform/methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H](CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3NC(C)=O)[C@H](O[C@@]5(C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O5)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C73H131N3O31/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-52(86)76-44(45(83)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-2)40-99-69-61(93)59(91)63(50(38-79)102-69)104-71-62(94)67(98-41-47(85)55(87)66-53(74-42(3)81)46(84)35-73(97,107-66)72(95)96)64(51(39-80)103-71)105-68-54(75-43(4)82)65(57(89)49(37-78)100-68)106-70-60(92)58(90)56(88)48(36-77)101-70/h31,33,44-51,53-71,77-80,83-85,87-94,97H,5-30,32,34-41H2,1-4H3,(H,74,81)(H,75,82)(H,76,86)(H,95,96)/b33-31+/t44?,45?,46-,47?,48+,49+,50+,51+,53+,54+,55?,56-,57-,58-,59+,60+,61+,62+,63+,64-,65+,66+,67+,68-,69+,70-,71-,73-/m0/s1
InChI key
CNLVNZJJSHZYAS-ALSOZVJRSA-N
General description
Ganglioside sind die Hauptbestandteile neuronaler Zellmembranen und des endoplasmatischen Retikulums. Sie enthalten eine sialierte Polysaccharidkette, die über eine β-Glykosidbindung mit Ceramid verbunden ist. Eine Klassifizierung der Ganglioside finden Sie in Svennerholm, L., et al. (Hg.), Structure and Function of Gangliosides, New York, Plenum, 1980.
Application
Spezifische Rezeptoren für Choleragift, das sich in spätkindlichen Lipidosen im Hirn ansammelt.
Biochem/physiol Actions
Monosialoganglioside GM1 is a major sialoglycolipid of neuronal membranes that modulates calcium homeostasis. It binds to cholera toxin B subunit, resulting in stimulation of adenylate cyclase in a wide variety of cell types. After cholera toxin binds to membrane associated monosialoganglioside GM1, the A subunit of cholera toxin is translocated to the cell interior, where it catalyzes the ADP ribosylation of the membrane associated Gs subunit of adenylate cyclase. In addition, binding of cholera toxin to monosialoganglioside GM1 causes translocation of NF-κB and activation of dendritic cells.
Monosialoganglioside GM1 was one of many mono- and oligosaccharide ligands studied for their affinity for NKR-P1, a membrane protein on natural killer cells, which contains an extracellular Ca2+-dependent lectin domain. Monosialoganglioside GM1 is effective in partially correcting the consequences of neuroinjury in a number of in vivo and in vitro model systems.
Preparation Note
Monosialoganglioside GM1 is prepared by a modification of a published procedure. It is isolated from bovine brain by extraction and solvent fractionation methods. The final purification is done by HPLC on silica gel allowing no buffer salts to be used for the purification.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G7641G8397G3767
technique(s)
blocking: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95%
assay
≥95% (TLC)
assay
≥96% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
chloroform/methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)