Wichtige Dokumente
D8882
Diphenylamin
crystalline
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.82 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 108 °C)
Form
crystalline
Selbstzündungstemp.
1175 °F
Farbe
tan
bp
302 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-53 °C (lit.)
SMILES String
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChIKey
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney,Liver,spleen
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges