Merck
D8151
Sigma-Aldrich
DIPSO sodium salt
≥99% (titration)
Synonym(e):
3-(N,N-Bis[2-hydroxyethyl]amino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Lineare Formel:
C7H16NO6SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99% (titration)
Form
crystalline powder
Nützlicher pH-Bereich
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
Löslichkeit
water: 0.333 g/L, clear to slightly hazy, colorless
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
SMILES String
[Na+].OCCN(CCO)CC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-3-1-8(2-4-10)5-7(11)6-15(12,13)14;/h7,9-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChIKey
UASJMJKAMKICKL-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)