Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13ClN4 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.61
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
solubility
H2O: 38 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.Clc1ccc(nn1)N2C[C@@H]3CC[C@H](C2)N3
InChI
1S/C10H13ClN4.2ClH/c11-9-3-4-10(14-13-9)15-5-7-1-2-8(6-15)12-7;;/h3-4,7-8,12H,1-2,5-6H2;2*1H/t7-,8+;;
InChI key
FMBGHZXNKMHVDT-QFHMQQKOSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Novel nicotinic acetylcholine receptor agonist, structurally related to epibatidine, with antinociceptive properties in rodents.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Neuronal nicotinic acetylcholine receptors as novel drug targets.
G K Lloyd et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 292(2), 461-467 (2000-01-20)
Ghelardini, C., et al.
Drug Development Research, 40, 251-258 (1997)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D7938-5MG | 04061832090559 |