Wichtige Dokumente
D3446
Dipeptidyl Peptidase IV human
recombinant, expressed in Sf9 cells
Synonym(e):
CD26, DPPIV, Dipeptidyl aminopeptidase IV, Glycoprotein GP110
Größe auswählen
CHF 661.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 661.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in Sf9 cells
Qualitätsniveau
Form
solution
Spezifische Aktivität
≥4,000 units/μg protein
Mol-Gew.
124 kDa
Konzentration
≥0.01 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Relevante Krankheit(en)
cancer (lymphoma, prostate and colon cancer)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... DPP4(1803)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)