Merck
809675
Sigma-Aldrich
Deoxycholic-2,2,4,4,11,11-d6 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Größe auswählen
10 MG
CHF 674.00
CHF 674.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 674.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24D6H34O4
Molekulargewicht:
398.61
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 674.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C1([2H])[C@@H](O)C([2H])([2H])C(CCC2C3C([2H])([2H])[C@H](O)[C@@]4(C)C2CC[C@H]4[C@@H](CCC(O)=O)C)[C@]3(C)C1
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15?,16-,17?,18?,19?,20?,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,12D2,13D2
InChIKey
KXGVEGMKQFWNSR-UEKQVLGMSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Huasheng Yu et al.
eLife, 8 (2019-09-11)
Patients with liver diseases often suffer from chronic itch, yet the pruritogen(s) and receptor(s) remain largely elusive. Here, we identify bile acids as natural ligands for MRGPRX4. MRGPRX4 is expressed in human dorsal root ganglion (hDRG) neurons and co-expresses with