Wichtige Dokumente
D124
Doxepin hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
SMILES String
Cl.CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges