Merck
CLS4680
Corning® 96-Well-Halbflächenplatten
High Content Imaging Film bottom, sterile, lid
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear bottom
cyclic olefin copolymer (COC) (COC)
flat wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
High Content Imaging Film bottom
Verpackung
case of 16 ea
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Corning 4680
Größe
96 wells
Well T
10.7 mm
Well-Volumen
200 μL
Wells
96 wells , half area
Eignung
suitable for (cell cuture)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Die einzigartigen Halbflächenplatten können dazu beitragen, seltene und teure Reagenzien zu sparen, da sie die pro Well benötigte Reagensmenge verringern und dennoch von den meisten standardmäßigen Lesegeräten gelesen werden können.
Anwendung
Corning® 96 Well Half-Area Microplates are suitable for high-resolution cellular imaging applications.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Microplates made of cyclic olefin copolymer (COC) material are chemical resistant (including DMSO) and have high mechanical stability
  • Microplates with ultra-clear film of 127 μm thickness and inter- and intra-well film bottom flatness within 50 μm and 10 μm, respectively, optimized for high content applications
  • Low auto-fluorescence and birefringence
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.