Merck
CLS4517
Corning® High Content Imaging Microplate
black cyclic olefin copolymer (COC), flat bottom, sterile, film bottom, lid, pack of 20
Synonym(e):
96 multiwell plate
Größe auswählen
20 EA
CHF 539.00
CHF 539.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 EA
CHF 539.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.13
CHF 539.00
Check Cart for Availability
Materialien
black cyclic olefin copolymer (COC)
clear bottom
flat bottom
flat bottom wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
film bottom
low base
Verpackung
pack of 20 plates
pack of 20
Hersteller/Markenname
Corning 4517
Oberflächenbereich
0.16 cm2 , cell growth area
Wandvolumen
190 μL
Arbeitsvolumen der Wand
50 μL
Eignung
suitable for (cell cuture)
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.