Merck
Alle Fotos(5)
Wichtige Dokumente
TMS-016
Sigma-Aldrich
Fötales Rinderserum
US Origin, HL-1 Cell Screened FBS, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
FBS
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
bovine fetus
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; sterile-filtered
Produktlinie
FBS Select
Form
liquid
Ursprung
USA origin
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable (cell culture)
Verunreinigungen
endotoxin, tested
mycoplasma, tested
virus, tested
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Serum wird aus aseptisch entnommenem Blut in vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) anerkannten Schlachthöfen in den USA gewonnen. Dieses Serum wurde in den USA aseptisch verarbeitet und sterilfiltriert. Das Ursprungsland des Rohblutes (Ursprungsland der Spenderkuh) sind die USA.
Mit HL-1-Zellen qualifiziertes fetales Kälberserum ist ausschließlich US-amerikanischer Herkunft. Jede Charge wird sterilfiltriert und auf Mykoplasmen, Endotoxine und Viren getestet. Darüber hinaus wird jede Charge mittels HL-1-Herzmuskelzellen der Maus (Art.-Nr. SCC065) qualifiziert, um die Erhaltung des differenzierten Kardiomyozyten-Phänotyps und die kontraktile Aktivität in vitro zu erhalten. Auf Anfrage ist ein Analysezertifikat erhältlich.
Anwendung
Bei diesem Serum handelt es sich um ein Standard-FBS US-amerikanischer Herkunft, das weder hitzeinaktiviert noch gammabestrahlt wurde.
Qualität
Jede Charge wird getestet und zur Verwendung mit der Maus-HL-1-Herzmuskelzelllinie qualifiziert.
Lagerung und Haltbarkeit
Gefrorenes FBS ist bei -20ºC bis zum Verfallsdatum zu lagern.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie unser Angebot an fötalem Rinderserum (FBS) und bestimmen Sie das richtige FBS für Ihre Laboranforderungen und Ihr Budget. Serumprobe bestellen
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.