CLS432004
Corning® CoolCell™ LX Zelleinfrierbehälter
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), pink
Synonym(e):
cryovials
Größe auswählen
CHF 239.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 239.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
foamed PE
Leistungsmerkmale
Holds 12 x 1-2 mL cryovials
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Corning 432004
Methode(n)
cryopreservation: suitable
H × Durchm.
10.11 cm × 11.7 cm , 12.7 mm well diameter
Farbe
pink
Kapazität
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Für 12 Standard-Kryofläschchen mit 1,0 ml bis 2,0 ml Inhalt.
- Radialsymmetrische Fläschchen für gleichmäßiges Einfrieren.
- Nummerierte Vertiefungen zur einfachen Probenidentifikation.
- Angeschrägter Deckel für sicheres Greifen und einfaches Öffnen.
- Bei geöffnetem Deckel herausragende Fläschchen für rasche, geordnete Entnahme von gefrorenen Proben.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)