Merck
CLS432008
Corning® CoolCell FTS30
freezing container, (30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), green
Synonym(e):
cryovials
Größe auswählen
1 EA
CHF 655.00
CHF 655.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 655.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41123300
NACRES:
NC.01
CHF 655.00
Check Cart for Availability
Materialien
foamed PE
Leistungsmerkmale
Holds 30 x 1-2 mL cryovials
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Corning 432008
Methode(n)
cryopreservation: suitable
H × Durchm.
11.5 cm × 16.5 cm , 12.7mm well diameter
Farbe
green
Kapazität
(30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
Allgemeine Beschreibung
CoolCell FTS30 verwendet einen Festkörperkern und eine kontrollierte Mikrokonvektionstechnologie, um Gefrierluft mit einer Temperatur von -80 °C durch eine Belüftungsöffnung im Boden anzusaugen, die kalte Luft um jedes Fläschchen in der mittleren Kammer gleichmäßig zu verteilen und anschließend die thermische Belastung aus den Fläschchen durch eine Entlüftungsöffnung im Deckel freizusetzen. Das Fläschchen-Innenmodul nimmt 30 Kryofläschchen auf und kann in einem einzelnen Schritt entfernt werden. Jedes Fläschchen erreicht ein einheitliches und reproduzierbares Gefrierprofil von -1 °C/Minute; die thermischen Profile sind hochgradig reproduzierbar. Aufgrund der geringen thermischen Masse des Behälters aus vernetztem Polyethylenschaum von einheitlicher Dichte kann das Gefrieren ohne einen Anstieg der Temperatur im lokalen Gefrierschrank erfolgen, sodass nahegelegene Proben geschützt werden.
  • Für 30 standardmäßige 1,0–2,0-mL-Kryofläschchen.
  • Kontrollierte Mikrokonvektion für das gleichmäßige Gefrieren von 30 Fläschchen.
  • Herausnehmbares Fläschchentablett für die Übertragung der Proben in die und aus der Gefrierkammer in einem einzigen Schritt.
Rechtliche Hinweise
CoolCell is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)