Merck
CLS431470
Corning® 15-ml-Zentrifugenröhrchen
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ no cap, sterile, natural, 500/cs
Synonym(e):
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
Größe auswählen
500 EA
CHF 134.00
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EA
CHF 134.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.14
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Materialien
conical bottom tube
polypropylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RCF 12000 × g
cap: no
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
Verpackung
pack of 25
case of 500
Hersteller/Markenname
Corning 431470
Parameter
12000 × g max. RCF
AD × L
17.5 mm × 118.5 mm
Kapazität
15 mL
Farbe
clear
natural
Allgemeine Beschreibung
Corning® 15 ml Einwegzentrifugenröhrchen sind als klare Polyethylenterephthalat(PET)-Röhrchen mit einer herkömmlichen Kappe mit Stopfdichtung oder als Polypropylen(PP)-Röhrchen mit entweder Kappen mit Stopfdichtung oder den neuen CentriStar-Kappen erhältlich.
Die CentriStar-Kappe weist einen leicht zu öffnenden und verschließenden Deckel auf und bietet dank ihrem Design mit breiteren Rändeln und abgerundeter Kante eine hohe Ergonomie. Alle Röhrchen sind in einer Vielzahl an Verpackungsoptionen erhältlich.
  • Steril, zertifiziert pyrogenfrei und frei von DNase/RNase
  • Schwarz gedruckte Skaleneinteilung und ein großer, weißer Markierungspunkt
  • Maximale RZB für PET-Röhrchen beträgt 3.600 × g
Rechtliche Hinweise
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)