Merck
CLS3721
Corning® 96-Well-Halbflächenplatten
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 5, sterile, lid
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.13
Materialien
black polystyrene
clear bottom
flat bottom clear
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
bag of 5
Hersteller/Markenname
Corning 3721
Größe
96 wells
Well T
10.7 mm
Well-Volumen
190 μL
Well-Arbeitsvolumen
25-125 μL
Eignung
suitable for tissue
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Die einzigartigen Halbflächenplatten können dazu beitragen, seltene und teure Reagenzien zu sparen, da sie die pro Well benötigte Reagensmenge verringern und dennoch von den meisten standardmäßigen Lesegeräten gelesen werden können.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)