CLS3991
Corning® 96 well NBS™ Microplate
flat bottom, black polystyrene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Größe auswählen
CHF 377.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 377.00
Empfohlene Produkte
Materialien
black bottom
black polystyrene
flat bottom
polystyrene
Sterilität
non-sterile
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
Verpackung
case of 100
pack of 25
bag of 5 ×
Hersteller/Markenname
Corning 3991
Maximales Volumen
360 μL
Größe
96 wells
Well-Volumen
360 μL
Well-Arbeitsvolumen
75-200 μL
Arbeitsvolumen
200 μL
Farbe
black
Eignung
suitable for (cell cuture)
Bindungsart
NBS™ (non-binding surface)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)