CLS353872
Corning® Primaria Cell Culture Plate
size 96 well
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat clear polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Hersteller/Markenname
Corning 353872
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Größe
96 well
Bindungsart
cell culture treated
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)