CLS3480
Corning® NETWELL® 6 well plates
clear , polyester membrane, round wells, clear wells, polyester plate, sterile, pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
Synonym(e):
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
Größe auswählen
CHF 523.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 523.00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Corning® Netwell®-Einsätze, membrane diam. 24 mm, membrane size 440 μm , mesh
Materialien
clear
clear wells
polyester membrane
polyester plate
round wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
Hersteller/Markenname
Corning 3480
Membrandurchm.
24 mm
Membrangröße
440 μm , mesh
Größe
6 wells , per insert
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
- Immunzytochemische Färbung
- Explantatkultur
- 3D-Gewebekultur
- Grobfilterung von Zellsuspensionen
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Corning® Netwell® inserts have 440 μm polyester mesh bottoms attached to polystyrene to rings or housing.
- Supplies sterile and pre-loaded in 6-well microplates.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)