Merck
Z289647
Sigma-Aldrich
Fine test sieves
Brass frame, pore size 1.00 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 91.80
CHF 91.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 91.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41105003
NACRES:
NB.35
CHF 91.80
Check Cart for Availability
Materialien
brass
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ATM 18BS8F
Partikelgröße
18 mesh
Porengröße
1.00 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
  • Meet ASTM specification E-11
  • SS wire cloth measurement traceable to NIST
  • Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library