Merck
CLS3292
Zellkulturflaschen mit Corning® CellBIND®-Oberfläche
CellBIND 175cm2 angled neck cell culture flask w/ Vent Cap, PS, sterile, 50/cs
Synonym(e):
cell culture flasks, tissue culture flasks
Größe auswählen
50 EA
CHF 588.00
CHF 588.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
CHF 588.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
CHF 588.00
Check Cart for Availability
Materialien
U-bottom flask
angled neck
cap (vented)
high-density polyethylene cap
rectangular flask
rectangular polystyrene
vent cap
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
cap
graduations
Verpackung
pack of 5
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 3292
Maximales Volumen
250 mL
Oberflächenbereich
175 cm2
Arbeitsvolumen
35-52.5 mL
Eignung
suitable for (cell culture applications; optimal for adherent cell culturing)
Bindungsart
CellBIND® surface
Allgemeine Beschreibung
Die Oberfläche von Corning CellBIND wird in einem Mikrowellenverfahren hergestellt, wodurch sich eine hydrophilere Oberfläche mit konsistenter, einheitlicher Zellanhaftung, verstärktem Zellwachstum und besserer Zellausbeute ergibt. CellBIND fördert die Zellanhaftung und das Zellwachstum unter schwierigen Bedingungen wie u.a. bei serumreduziertem oder serumfreiem Medium.
CellBIND kann eine kostengünstigere Alternative zu teuren und nicht stabilen biologischen Beschichtungen darstellen.
Zur Entfernung und Ernte von Zellen von CellBIND-Oberflächen werden sowohl enzymatische als auch nicht-enzymatische Dissoziierungslösungen verwendet. Das Abschaben von Zellen wird aufgrund der stärkeren Zellanhaftung nicht empfohlen.
  • Aus optisch transparentem, nicht recyceltem Polystyrol hergestellt.
  • Zur besseren Zellanhaftung mit CellBIND-Oberflächenbehandlung behandelt.
  • 100 % integritätsgetestet
  • Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Rechtliche Hinweise
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)