Fortfahren mit
CLS3293
Zellkulturflaschen mit Corning® CellBIND®-Oberfläche
CellBIND 225cm2 angled neck cell culture flask w/ Vent Cap, PS, sterile, 25/cs
Synonym(e):
cell culture flasks, tissue culture flasks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 463.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122104
NACRES:
NB.13
eCl@ss:
32040501
Surface area:
225 cm2
Binding type:
CellBIND® surface
Material:
angled neck , cap (vented), high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, rectangular flask, rectangular polystyrene , vent cap
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Packaging:
case of 25, pack of 5
Feature:
cap, graduations
CHF 463.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
angled neck , cap (vented), high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, rectangular flask, rectangular polystyrene , vent cap
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
cap, graduations
packaging
case of 25, pack of 5
manufacturer/tradename
Corning 3293
technique(s)
cell culture: suitable
maximum volume
370 mL
surface area
225 cm2
working volume
45-67.5 mL
suitability
suitable for (cell culture applications; optimal for adherent cell culturing)
binding type
CellBIND® surface
General description
Die Oberfläche von Corning CellBIND wird in einem Mikrowellenverfahren hergestellt, wodurch sich eine hydrophilere Oberfläche mit konsistenter, einheitlicher Zellanhaftung, verstärktem Zellwachstum und besserer Zellausbeute ergibt. CellBIND fördert die Zellanhaftung und das Zellwachstum unter schwierigen Bedingungen wie u.a. bei serumreduziertem oder serumfreiem Medium.
CellBIND kann eine kostengünstigere Alternative zu teuren und nicht stabilen biologischen Beschichtungen darstellen.
Zur Entfernung und Ernte von Zellen von CellBIND-Oberflächen werden sowohl enzymatische als auch nicht-enzymatische Dissoziierungslösungen verwendet. Das Abschaben von Zellen wird aufgrund der stärkeren Zellanhaftung nicht empfohlen.
  • Aus optisch transparentem, nicht recyceltem Polystyrol hergestellt.
  • Zur besseren Zellanhaftung mit CellBIND-Oberflächenbehandlung behandelt.
  • 100 % integritätsgetestet
  • Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Legal Information
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3289CLS3291CLS3290
description
CellBIND 225cm2 angled neck cell culture flask w/ Vent Cap, PS, sterile, 25/cs
description
CellBIND 25cm2 rectangular canted neck cell culture flask w/ Vent Cap, PS, sterile, 200/cs
description
CellBIND 150cm2 rectangular canted neck cell culture flask w/ Vent Cap, PS, sterile, 50/cs
description
CellBIND 75cm2 rectangular canted neck cell culture flask w/ Vent Cap, PS, sterile
manufacturer/tradename
Corning 3293
manufacturer/tradename
Corning 3289
manufacturer/tradename
Corning 3291
manufacturer/tradename
Corning 3290
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
material
rectangular bottom flask, cap (vented), high-density polyethylene cap, vent cap, rectangular polystyrene , rectangular flask, angled neck
material
cap (vented), canted neck , rectangular bottom flask, rectangular polystyrene , high-density polyethylene cap, vent cap, rectangular flask
material
cap (vented), vent cap, rectangular bottom flask, canted neck , rectangular polystyrene , high-density polyethylene cap, rectangular flask
material
rectangular flask, canted neck , U-bottom flask, cap (vented), rectangular polystyrene , high-density polyethylene cap, vent cap
feature
graduations, cap
feature
cap, graduations
feature
graduations, cap
feature
graduations, cap
working volume
45-67.5 mL
working volume
5-7.5 mL
working volume
30-45 mL
working volume
15-22.5 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)