CLS2580
Corning® 1 x 8 Stripwell™ 96-Well-Platten
high binding surface, without stripwell holder
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
plate of 12 strips
Hersteller/Markenname
Corning 2580
Größe
96 wells
Well-Volumen
360 μL
Well-Arbeitsvolumen
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
Farbe
clear
Eignung
suitable for (cell cuture)
Bindungsart
high binding surface
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)