Merck
CLS9018
Corning® EIA/RIA-Assay-96-Mikrotiterplatten
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
Synonym(e):
96-Well-Mikroplatten, 96-Well-Mikrotiterplatten, 96-Well-Multiwellplatten, 96-Well-Platten
Größe auswählen
100 EA
CHF 335.00
CHF 335.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
CHF 335.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.13
CHF 335.00
Check Cart for Availability
Materialien
clear bottom
flat bottom clear
polystyrene
polystyrene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt
Verpackung
case of 100
bag of 25
Hersteller/Markenname
Corning 9018
Größe
96 wells
96 wells , 96 well plate
Well-Volumen
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
Well-Arbeitsvolumen
75-200 μL
Eignung
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
Bindungsart
high binding surface
Allgemeine Beschreibung
  • Die stark bindende Oberfläche bindet Medium (>10 kDa) und große Biomoleküle, die ionische Gruppen und/oder hydrophobe Regionen aufweisen
  • Die Bindungskapazität beträgt ca. 400 bis 500 ng IgC/cm2
  • Ideal für Immunassays
  • Ohne Deckel; Deckel werden separat geliefert
  • Gesamtvolumen von 360 μl; empfohlenes Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
  • Entspricht der standardmäßigen Mikrotiterplattengrundfläche und -größe
Diese EIA/RIA-96-Well-Platten sind für diagnostische In-vitro-Immunassays konzipiert. Alle EIA/RIA-Platten werden aus speziellem, medizinischem Polystyrol hergestellt, was einheitliche Bindung, hohe optische Klarheit und geringe Hintergrundabsorption gewährleistet. Außerdem gehören die Easy-Wash-Produkte zum zertifizierten Programm für Oberflächenchemie, das garantiert, dass sich die Proteinbindungseigenschaften innerhalb der veröffentlichen Qualitätssicherungskriterien befinden.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Easy-Wash is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)