Merck
CLS43923
Corning® 1 x 8 Stripwell 96-Well-Platten
high binding surface, flat bottom white (4 cavity), non-sterile
Synonym(e):
Stripwell plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.15
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
flat bottom clear polystyrene (96-well)
flat bottom white (4 cavity)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
case of 100
plate of 12 strips
Hersteller/Markenname
Corning 43923
Größe
96 wells
Well-Volumen
360 μL
Well-Arbeitsvolumen
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
Farbe
white
Eignung
suitable for (cell cuture)
Allgemeine Beschreibung
Die Costar 1 × 8 Streifen sind bereits in eine „Eierschachtel-ähnliche“ 96-Well-Streifenhalterung eingelegt. Die Streifen passen in genau einer Richtung in die Halterung, das eine falsche Ausrichtung verhindert. Falls eine Abdeckung erforderlich ist, passt die eingekerbte Abdeckung auf die voll besetzte Streifenhalterung.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)