tsa201 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96121229, human kidney, Epithelial-like
Synonym(e):
tsA-201 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human kidney
Verpackung
tube of 5 μg 96121229-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96121229-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial-like
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12
D16S539: 9,13
D5S818: 8,9
D7S820: 11
THO1: 7,9.3
TPOX: 11
vWA: 16,19
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)