Merck
293T-Zelllinie human
12022001, human kidney, fetal. Small slightly rounded cells, dispersed growth
Synonym(e):
293T-Zelllinie human, 293 T, 293tsA1609neo
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
product name
293T-Zelllinie human, 12022001
Biologische Quelle
human kidney (fetal)
Wachstumsmodus
adherent
Morphologie
small slightly rounded cells growing in a dispersed manner
Produkte
SV40 T antigen
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Die 293T-Zelllinie ist ein stabiles Klonderivat der menschlichen embryonalen Nierenzelllinie (HEK) 293T. Sie exprimiert das große T-Antigen von Simian-Virus 40 (SV40).
Beschreibung der Zelllinie
Die 293T-Zelllinie wurde im Labor von Michele Calos durch Transfizieren einer Unterlinie von mit Adenovirus unsterblich gemachten humanen embryonalen Nierenzellen mit einem Gen, das das SV40T-Antigen codiert, und einem Neomycinresistenzgen geschaffen. Die Zelllinie ist für die Replikation von Vektoren, die den SV40-Replikationsursprung tragen, verantwortlich. Die Linie weist außerdem vorteilhafte Gewebekultur-, Transfektions-, DNA-Replikations-, Genexpressions- und Proteinproduktionseigenschaften auf. Sie stellt hohe Titer bereit, wenn sie zum Produzieren vieler Virusvektoren wie Onkoretroviren und Lentiviren eingesetzt wird.
Anwendung
293T-Zelllinie, human, wird wie folgt verwendet:
  • für die Produktion von Lentiviruspartikeln
  • bei der Expression von eukaryotischen Proteinen
  • für die small interfering RNA-Transfektion (siRNA)
  • für die Humane Immundefizienz-Virus-Transfektion (HIV) für die Pseudovirenproduktion
  • als Wirt für die Transfektion von pLKO.1-TRC-ACE2-Plasmid zur Untersuchung der Lokalisierung und Rolle von NL63-N, einem Nukleokapsidprotein des humanen Coronavirus NL63, in der Zellzyklusprogression
Biochem./physiol. Wirkung
Aufgrund des Vorhandenseins des T-Antigens, begünstigt die 293T-Zelllinie die Plasmidreplikation von Simian-Virus 40 (SV40) sowie eine hohe Proteinexpression. Sie weist außerdem Stammzelleigenschaften auf. Verglichen mit HEK293-Zellen wird HEK293T für die Vektorproduktion in großem Maßstab eingesetzt, zeigt ein gesteigertes Zellwachstum und ist wirksam für Transfektionsexperimente.
DNA-Profil
STR-PCR-Daten:
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12
D16S539: 9,13
D5S818: 8,9
D7S820: 11
THO1: 7.9.3
TPOX: 11
vWA: 16,19
Nährmedium
DMEM + 2 mM Glutamin + 10 % fetales Kälberserum (FKS)
Subkultur-Routine
Teilen Sie subkonfluente Kulturen (70–80 %) 1:4 bis 1:10, impfen zu 2–4 x 104 Zellen/cm2.
Sonstige Hinweise
Für Asien-Pazifikraum-Lieferungen können zusätzliche Liefer- und Bearbeitungsgebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Kundendienstvertreter.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.