PRIESS human cell line
IHW Number: 9301, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 86052111
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 86052111-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86052111-1VL
Ethnizität
Danish
Geschlecht
female
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
B: 15
HLA DRB1: 04
HLA DRB4: 101
HLA DQA1: 3
HLA DQB1: 03
HLA DPA1: 103
HLA DPB1: 0301 0401
Serologisches Profil
HLA C: 3
HLA B: 62
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 4
HLA DR: 4
HLA DR53: 53
HLA DQ: 8
HLA DP: 3 4
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)